Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrisk opløsning
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
31770.294EA 216 DKK
31770.294 31770.363 31770.374 31770.408 31770.443
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrisk opløsning
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Massefylde: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 to 0.1002 mol/l
Conforms to BDH 19145 Passes test