Natriumhydroxid 0.111 mol/l (0.111 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric, Milk_Acidity_Dornic
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Caustic soda
31760.290EA
196
DKK
31760.290
31760.368
31760.448
Natriumhydroxid 0.111 mol/l (0.111 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric, Milk_Acidity_Dornic
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molekylvægt: 40 g/mol Kogepunkt: 1390 Smeltepunkt: 323 Massefylde: 1 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN nummer: 1824 ADR: 8 III Merck Index: 14,08627 |
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.1108 - 0.1112 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |