Kaliumpermanganat 0.2 mol/l (1 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
31451.292EA
482
DKK
31451.292
31451.326
Kaliumpermanganat 0.2 mol/l (1 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Potassium permanganate
Formel:
KMnO₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011364 CAS-nummer: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN nummer: 3082 ADR: 9,III |
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.1996 - 0.2004 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |