Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
31455.295EA 421 DKK
31455.295 31455.320
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.01996 - 0.02004 mol/l
NIST traceable Confirmed