Perchlorsyre 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
30110.264EA 365 DKK
30110.264 30110.297 30110.320
Perchlorsyre 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Perchlorsyre
Formel: HClO₄
Kogepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,050 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 40 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011325
CAS-nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN nummer: 2920
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed