Perchlorsyre 0.1 M in acetic acid, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
348630010 348630025
ACRO348630010EA 1300 DKK
ACRO348630010 ACRO348630025
Perchlorsyre 0.1 M in acetic acid, pure
Perchlorsyre
Formel: HClO₄
Massefylde: 1,06 g/cm³
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011325
CAS-nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.2 % (K.F.)
Strength 0.0998 to 0.1002 M