Saltsyre 2 mol/l (2 N)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T134.1 T134.2
ROTHT134.1EA 200.78 DKK
ROTHT134.1 ROTHT134.2
Saltsyre 2 mol/l (2 N)
Saltsyre
Formel: HCl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8,II