Saltsyre 1 mol/l (1 N), Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
E447-1LEA 1030 DKK
E447-1L E447-500ML
Saltsyre 1 mol/l (1 N), Reagent Grade
Saltsyre
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Base Titration 900 – 1100 mmol/l