Saltsyre 0.5 M HCl (0.5N) i vandigopløsning Reag. Ph. Eur. volumetrisk opløsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
35329-1L 35329-10L-VP 35329-5L-VP 35329-6X1L
35329-1LEA 279 DKK
35329-1L 35329-10L-VP 35329-5L-VP 35329-6X1L
Saltsyre 0.5 M HCl (0.5N) i vandigopløsning Reag. Ph. Eur. volumetrisk opløsning, Fluka™
Saltsyre
Formel: HCl
Kogepunkt: >100 °C (1,013 hPa)
Smeltepunkt: 0 °C
Massefylde: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective