Saltsyre 0.2 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM Volumetric
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
31983.290EA 170 DKK
31983.290 31983.370
Saltsyre 0.2 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM Volumetric
Saltsyre
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Massefylde: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1996 - 0.2004 mol/l
NIST traceable Confirmed