Saltsyre 0.1 mol/l (0.1 N) volumetrisk opløsning
Leverandør: REAGECON
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H20105
H20101
REGEH20105EA
687
DKK
REGEH20105
REGEH20101
Saltsyre 0.1 mol/l (0.1 N) volumetrisk opløsning
Saltsyre
Formel:
HCl Massefylde: 1,004 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN nummer: 1789 ADR: 8,III |