Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) aqueous solution
Leverandør: SI Analytics
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassiumchloride
285138554 285138427
SCOI285138554EA 634 DKK
SCOI285138554 662-6185
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) aqueous solution
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekylvægt: 74.55 g/mol
Kogepunkt: 1420
Smeltepunkt: 773
Massefylde: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621