Ledningsevne standarder (25 °C; KCl) til ledningsevne bestemmelse
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42679.AP
42679.K2
42692.AP
42692.K2
42692.K7
42693.AP
42693.K2
42693.K7
42694.AP
42694.K2
42695.AP
42695.K2
42695.K7
42696.AP
42696.K2
42697.AP
42680.K2
43405.K2
42680.K7
43405.AP
42680.AP
47057.AP
47057.K2
42679.APEA
486
DKK
42679.AP
42679.K2
42692.AP
42692.K2
42692.K7
42693.AP
42693.K2
42693.K7
42694.AP
42694.K2
42695.AP
42695.K2
42695.K7
42696.AP
42696.K2
42697.AP
42680.K2
43405.K2
42680.K7
43405.AP
42680.AP
47057.AP
47057.K2
Ledningsevne standarder (25 °C; KCl) til ledningsevne bestemmelse
Standarder
Ledningsevne standarder
KCl conductivity standards used for calibrating conductivity cells with ranging from 718 to 100 000 µS/cm.