Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) concentrated aqueous solution, CLININORM
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
31625.293EA 482 DKK
31625.293 31625.362
Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) concentrated aqueous solution, CLININORM
Sodium hydroxide
(CREUTFELD-JAKOBs sygdom)
Fortynd 1 volumen i 4 volumen vand
Indeholder Bromthymolblåindikator
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: >105 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 323
Massefylde: 1.327 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer 4.95 - 5.05 mol/l
Identification Passes test
NIST traceable Confirmed