3-Methylcyclopentanon ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DL-3-Methylcyclopentanone
L04940.03 L04940.06
L04940.03EA 376 DKK
L04940.03 L04940.06
3-Methylcyclopentanon ≥99%
(±)-3-Methylcyclopentanone
Purity: 99% CAS No.: 1757-42-2 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4340 Melting Point: -58° Boiling Point: 144-146° Beilstein Reference: 1305074 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00001416
Formel: C₆H₁₀O
Molekylvægt: 98.14 g/mol
Kogepunkt: 144…146 °C
Smeltepunkt: –58 °C
Massefylde: 0.914
Flammepunkt: 36 °C (96 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001416
CAS-nummer: 1757-42-2
EINECS: 217-148-9
UN nummer: 1224
ADR: 3 III