DL-Kamfer 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
164640010 164640051 164642500
ACRO164640010EA 655 DKK
ACRO164640010 ACRO164640051 ACRO164642500
DL-Kamfer 96%
DL-Kamfer
Formel: C₁₀H₁₆O
Kogepunkt: 204 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 175…177 °C
Massefylde: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00074738
CAS-nummer: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN nummer: 2717
ADR: 4.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Residue after evaporation ≤0.1 %
Angle of optical rotation -0.15° to +0.15° (20°C, 589 nm) (c=10, alcohol)