1-Brom-2-methylbutan ≥97% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
H27078.14 H27078.06
H27078.14EA 8060 DKK
H27078.14 H27078.06
1-Brom-2-methylbutan ≥97% stabilised
(±)-1-Bromo-2-methylbutane
Stabilized with potassium carbonate
Formel: C₅H₁₁Br
Kogepunkt: 121…122 °C
Massefylde: 1,223
Flammepunkt: 22 °C (79 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 5973-11-5
EINECS: 208-583-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,601