(±)-1,3-Butandiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01964.1000 8.01964.9200 8.01964.9025
8.01964.1000EA 335 DKK
8.01964.1000 8.01964.9200 8.01964.9025
(±)-1,3-Butandiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-1,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molekylvægt: 90.12 g/mol
Kogepunkt: 206…208 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1.004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 116
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004554
CAS-nummer: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 207.5 °C (1.013 hPa)
Vapor Pressure 0.08 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Refractive Index 1.4395 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 9.4 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 440 °C DIN 51794