(±)-1,3-Butandiol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
Purity: 99%
CAS No.: 107-88-0
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 109°(249°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Mild
Melting Point: -50°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 1731276
Merck Reference: 14,1567
MDL No.: MFCD00004554
Formel:
C₄H₁₀O₂ Molekylvægt: 90.12 g/mol Kogepunkt: 203…204 °C Smeltepunkt: –50 °C Massefylde: 1.005 Flammepunkt: 109 °C (249 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004554 CAS-nummer: 107-88-0 EINECS: 203-529-7 Merck Index: 13,01566 |