1,2-Propandiol, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
M-Clarity™ quality level = MQ100
12279-1ML-F 12279-5ML-F
12279-1ML-FEA 240 DKK
12279-1ML-F 12279-5ML-F
1,2-Propandiol, Supelco®
(±)-1,2-Propanediol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
Molekylvægt: 76.1 g/mol
Kogepunkt: 187.6
Smeltepunkt: –59 °C
Massefylde: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 99
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064272
CAS-nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64030690e2aa187bd981b8997eec130abe165797&vid=479429a8062338eaedf8207d99f0c46cd7d8d474&prid=web&clid=SAPDAM