1,2-Propandiol ≥99%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
24414.296EA 390 DKK
24414.296 24414.321 24414.365 24414.467
1,2-Propandiol ≥99%, TECHNICAL
(±)-1,2-Propanediol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
Kogepunkt: 187,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –59 °C
Massefylde: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064272
CAS-nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Refractive index (20°C) 1.431 - 1.435