1,2-Propandiol, EMPLURA®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
MQ200
8.22324.1000 8.22324.5000
8.22324.1000EA 431.25 DKK
8.22324.1000 8.22324.5000
1,2-Propandiol, EMPLURA®, Supelco®
(±)-1,2-Propanediol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
Molekylvægt: 76.1 g/mol
Kogepunkt: 187.6
Smeltepunkt: –59 °C
Massefylde: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 99
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064272
CAS-nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM