1,2-Propandiol 99%, extra_pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
158720010 158720025 158720250
ACRO158720010EA 474 DKK
ACRO158720010 ACRO158720025 ACRO158720250
1,2-Propandiol 99%, extra_pure
(±)-1,2-Propanediol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
Molekylvægt: 76.1 g/mol
Kogepunkt: 187 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 1.03 g/cm³
Flammepunkt: 99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064272
CAS-nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA