(±)-2-Pentanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P0056-25ML P0056-500ML
TCIAP0056-25MLEA 156 DKK
TCIAP0056-25ML TCIAP0056-500ML
(±)-2-Pentanol ≥98.0% (by GC)
(±)-2-Pentanol
Formel: C₅H₁₂O
Kogepunkt: 118°C
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 34°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004579
CAS-nummer: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
UN nummer: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07119
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e229546be466b7db3d77e283b37e0845ee948c2&vid=30f65c1a7d210878a0d1980a26a0b19dcbc3e906&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %