(±)-2-Butanol ≥99% analyse reagens
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
20812.295EA 401 DKK
20812.295 20812.320
(±)-2-Butanol ≥99% analyse reagens
(±)-2-Butanol
Formel: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Kogepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –115 °C
Massefylde: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 23 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004569
CAS-nummer: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN nummer: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 98.5 - 100.5 °C
Density (20/4) 0.805 - 0.809
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %