(±)-2-Butanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
20811.292EA 253 DKK
20811.292 20811.326
(±)-2-Butanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
(±)-2-Butanol
Formel: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Molekylvægt: 74.12 g/mol
Kogepunkt: 94
Smeltepunkt: –115 °C
Massefylde: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 23
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004569
CAS-nummer: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN nummer: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %
Boiling point 98.5 - 100.5 °C
Density (20/4) 0.805 - 0.809
Evaporation residue Max. 100 ppm