(±)-2-Butanol, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09630.1000
1.09630.2500
1.09630.1000EA
599
DKK
1.09630.1000
1.09630.2500
(±)-2-Butanol, EMSURE® for analysis, Supelco®
(±)-2-Butanol
Formel:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ Kogepunkt: 94 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –115 °C Massefylde: 0,8534 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 23 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004569 CAS-nummer: 78-92-2 EINECS: 201-158-5 UN nummer: 1120 ADR: 3, Merck Index: 13,01540 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 125 g/l (20 °C) |
Melting Point | -115 °C |
Molar Mass | 74.12 g/mol |
Boiling Point | 99 - 102 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 16.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 24 °C |
Explosion Limit | 1.4 - 9.8 %(V) |
Density | 0.81 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 390 °C |
Evaporation number | 20 |