(±)-sec-Butylamin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (±)-2-Butylamine, (±)-2-Aminobutane
107810050 107810025 107810250 107811000 107815000
ACRO107810050EA 170 DKK
ACRO107810050 ACRO107810025 ACRO107810250 ACRO107811000 ACRO107815000
(±)-sec-Butylamin 99%
(±)-sec-Butylamin
Formel: C₄H₁₁N
Molekylvægt: 73.14 g/mol
Kogepunkt: 63 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –104 °C
Massefylde: 0.72 g/cm³
Flammepunkt: –19 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008094
CAS-nummer: 13952-84-6
EINECS: 237-732-7
UN nummer: 2734
ADR: 8 I
Merck Index: 12,01579
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %