Osmiumtetraoxid 4% in aqueous solution
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Osmiumsyre
31253.01 31253.02 31253.03 31253.04
SERA31253.01EA 298.56 DKK
SERA31253.01 SERA31253.02 SERA31253.03 SERA31253.04
Osmiumtetraoxid 4% in aqueous solution
Osmiumsyre
Formel: O₄Os
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011150
CAS-nummer: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN nummer: 3287
ADR: 6.1,II