Osmiumtetraoxid 4% (w/w) in water
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Osmiumsyre
319010050 319010100
ACRO319010050EA 1530 DKK
ACRO319010050 ACRO319010100
Osmiumtetraoxid 4% (w/w) in water
Osmiumsyre
Formel: O₄Os
Molekylvægt: 254.23 g/mol
Kogepunkt: 130
Smeltepunkt: 40
Massefylde: 1.04 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011150
CAS-nummer: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN nummer: 3287
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,06962
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Solution
Strength 3.92 to 4.08 %