Svovlsyre ≥90% til analyse af mælk
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
20695.290EA 438 DKK
20695.290 20695.324
Svovlsyre ≥90% til analyse af mælk
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Massefylde: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 1830
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 90 %
Density (20/4) 1.815 - 1.825