Svovlsyre 90 - 91% 90-91, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
MQ300
1.00729.0500 1.00729.2500 1.00729.9025
1.00729.0500EA 367 DKK
1.00729.0500 1.00729.2500 1.00729.9025
Svovlsyre 90 - 91% 90-91, Supelco®
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: 330
Smeltepunkt: 10.38
Massefylde: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 1830
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Boiling Point 300 °C
Density 1.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid