Svovlsyre 62% for the determination of fats in cheese according to Gerber
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
84509.290EA 464 DKK
84509.290 84509.360
Svovlsyre 62% for the determination of fats in cheese according to Gerber
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Kogepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 1830
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Density (20/4) 1.517 - 1.527
Assay 61.7 - 62.7 %