Svovlsyre 50%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
20696.293EA 286 DKK
20696.293 20696.460
Svovlsyre 50%, TECHNICAL
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Kogepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 2796
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 50 %