Svovlsyre 25%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 4.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 0 Nej: 0 
industrie agroalimentaire / technicienne qualité / Chateauneuf de Gadagne
Ja, jeg anbefaler
très bon produit utilisé pour dosage , étiquette claire et compréhensive
Farlig
84513.290EA 274 DKK
84513.290 84513.360 84513.460
Svovlsyre 25%, GPR RECTAPUR®
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 10.38
Massefylde: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 2796
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 24 - 26 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm