ortho-Phosphorsyre 85%
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phosphorsyre, Fosforsyre
6366.1 6366.2
ROTH6366.1EA 0 DKK
ROTH6366.1 ROTH6366.2
ortho-Phosphorsyre 85%
ortho-Phosphorsyre
Formel: H₃PO₄
Molekylvægt: 98 g/mol
Kogepunkt: 158
Smeltepunkt: 21
Massefylde: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN nummer: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344