ortho-Phosphorsyre 85% 85, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phosphorsyre, Fosforsyre
MQ300
1.00573.1000 1.00573.2500 1.00573.9025 1.00573.2510 1.00573.9200 1.00573.0510
1.00573.1000EA 459.33 DKK
1.00573.1000 1.00573.2500 1.00573.9025 1.00573.2510 1.00573.9200 1.00573.0510
ortho-Phosphorsyre 85% 85, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
ortho-Phosphorsyre
Formel: H₃PO₄
Molekylvægt: 98 g/mol
Kogepunkt: 158
Smeltepunkt: 21
Massefylde: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN nummer: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
På tilbud lige nu
De valgte varer nedenfor er i øjeblikket på udsalg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 21 °C
Boiling Point 158 °C
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Viscosity kinematic 30.5 mm2/s (20 °C)