ortho-Phosphorsyre 85% ≥85%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phosphorsyre, Fosforsyre
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00552.0250 1.00552.1000 1.00552.0500 1.00552.2500
1.00552.0250EA 1873.88 DKK
1.00552.0250 1.00552.1000 1.00552.0500 1.00552.2500
ortho-Phosphorsyre 85% ≥85%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
ortho-Phosphorsyre
Formel: H₃PO₄
Molekylvægt: 98 g/mol
Kogepunkt: 158
Smeltepunkt: 21
Massefylde: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN nummer: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 21 °C
Boiling Point 158 °C
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Viscosity kinematic 30.5 mm2/s (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material