ortho-Phosphorsyre 85% ≥85% ACS
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phosphorsyre, Fosforsyre
E582-500MLEA 1050 DKK
E582-500ML E582-50ML
ortho-Phosphorsyre 85% ≥85% ACS
ortho-Phosphorsyre
Formel: H₃PO₄
Molekylvægt: 98 g/mol
Kogepunkt: 158
Smeltepunkt: 21
Massefylde: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN nummer: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Antimony <0.002%
APHA ≤10
Arsenic ≤0.0001%
Assay ≤85%
Calcium ≤0.002%
Chloride ≤0.0003%
Heavy Metals ≤0.001%
Insoluble Matter ≤0.001%
Iron ≤0.003%
Magnesium ≤0.002%
Manganese ≤0.5 ppm
Nitrate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Reducing Substances Pass
Sodium ≤0.025%
Sulphate ≤0.003%
Volatile Acids ≤0.001%