ortho-Phosphorsyre 85 aqueous solution
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phosphorsyre, Fosforsyre
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
A18067.0FEA 1460 DKK
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
ortho-Phosphorsyre 85 aqueous solution
ortho-Phosphorsyre
Formula Weight: 98.00 Refractive Index: 1.4310 Melting Point: 19-21° Merck Reference: 14,7344
Formel: H₃PO₄
Molekylvægt: 98 g/mol
Kogepunkt: 158
Smeltepunkt: 19…21 °C
Massefylde: 1.700
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN nummer: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,7344