Tragte med kort stilk, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4256-0234 4256-0414 4256-0638
NALG4256-0234EA 389 DKK
NALG4256-0234 NALG4256-0414 NALG4256-0638
Tragte med kort stilk, Nalgene®
Tragte Filtreringstragte Filtertragte
PP or HDPE, translucent.
  • Shatter-proof
  • PP: autoclavable
  • HDPE: not autoclavable