Natriumhydroxid 50% in aqueous solution, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
28265.322EA 435 DKK
28265.322 28265.446 28265.366
Natriumhydroxid 50% in aqueous solution, TECHNICAL
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Kogepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Massefylde: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 47 - 51 %