Natriumhydroxid 35% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
28224.296EA 404 DKK
28224.296 28224.365 28224.445 28224.550
Natriumhydroxid 35% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Massefylde: ∼1.38 g/ml
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 34 - 36 %
Density (20/4) 1.370 - 1.390
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm