Natriumhydroxid 35% in aqueous solution, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
28221.296EA 268 DKK
28221.296 28221.365 28221.445 28221.558
Natriumhydroxid 35% in aqueous solution, TECHNICAL
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Kogepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Massefylde: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 34 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm