Natriumhydroxid 32% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®, pure for nitrogen analysis
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Caustic soda
9913.9010EA
1070
DKK
9913.9010
9913.5000
Natriumhydroxid 32% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®, pure for nitrogen analysis
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molekylvægt: 40 g/mol Kogepunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 9…10 °C Massefylde: 1.35 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN nummer: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 32 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 5 ppm |