Hydrogenperoxid 50% w/w water Stabilised, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
516813-500ML 516813-4L
516813-500MLEA 882 DKK
516813-500ML 516813-4L
Hydrogenperoxid 50% w/w water Stabilised, Fluka™
Hydrogen peroxide
Formel: H₂O₂
Molekylvægt: 34.01 g/mol
Kogepunkt: >= 100 °C Dec. (on heating)
Smeltepunkt: <0 °C
Massefylde: 1.1-1.3 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: Does not flash
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN nummer: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 48.0 - 52.0 %
Vapor Pressure 23.3 mmHg ( 30 °C)