Hydrogenperoxid 50% (w/w) in water stabilised, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
302865000 302860025
ACRO302865000EA 936 DKK
ACRO302865000 ACRO302860025
Hydrogenperoxid 50% (w/w) in water stabilised, pure
Hydrogen peroxide
Formel: H₂O₂
Molekylvægt: 34.01 g/mol
Kogepunkt: 114 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –52 °C
Massefylde: 1.2 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011333
CAS-nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN nummer: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Refractive index 1.3665 to 1.3685 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.19 to 1.21 kg/l
Stabilizer ≤200 ppm phosphates
pH 1 to 4
Titration with KMnO4 49.8 to 50.6 %