Hydrogenperoxid 35%, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
7048.1000EA 254 DKK
7048.1000 7048.9025
Hydrogenperoxid 35%, J.T.Baker®
Hydrogen peroxide
Formel: H₂O₂
Molekylvægt: 34.01 g/mol
Kogepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: < 0 °C
Massefylde: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN nummer: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay min. 35 %