Hydrogenperoxid 33% unstabilised, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
23613.297EA
301
DKK
23613.297
23613.366
23613.446
Hydrogenperoxid 33% unstabilised, TECHNICAL
Hydrogen peroxide
Formel:
H₂O₂ Molekylvægt: 34.01 g/mol Kogepunkt: 107 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –26 °C Massefylde: 1.11 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS-nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN nummer: 2014 ADR: 5.1 (8) II Merck Index: 14,04798 |
Specifikationer Testresultater
Assay | 31 - 36 % |