Hydrogenperoxid 30%, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
95321-100ML 95321-500ML
95321-100MLEA 402 DKK
95321-100ML 95321-500ML
Hydrogenperoxid 30%, Supelco®
Hydrogen peroxide
Formel: H₂O₂
Molekylvægt: 34.01 g/mol
Kogepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: < 0 °C
Massefylde: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN nummer: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67cf471a9e6e211faefd17c4e8b63132758c9bd7&vid=e035248a11548980beaa626980185d67b726c844&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=393a62942684fb82808b63e5b4d484798999ed66&vid=7644080b4b6a3ea879c94f1766e20f7cf1862f35&prid=web&clid=SAPDAM